3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecyl-acrylat 97% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
348610050
ACRO348610050EA 50.1 EUR InStock
ACRO348610050
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecyl-acrylat 97% stabilisiert
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₁₃H₇F₁₇O₂
MDL Number: MFCD00042306
CAS-Nummer: 27905-45-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge