Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Succinimid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

348650050 348651000 348655000
ACRO348650050EA 29.7 EUR InStock
ACRO348650050 ACRO348651000 ACRO348655000
Succinimid 98%
Succinimid


Formel: C₄H₅NO₂
Siedepunkt: 285…290 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 121…126 °C
Dichte: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 201 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005495
CAS-Nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge