Triethylammoniumbromid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
349721000 349725000
ACRO349721000EA 34.7 EUR InStock
ACRO349721000 ACRO349725000
Triethylammoniumbromid 99%
Triethylammonium bromide
Formel: C₆H₁₅N·HBr
MW: 182.1 g/mol
Flash-Pt: >65 °C
MDL Number: MFCD00054287
CAS-Nummer: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge