Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in Aromaten-freiem Testbenzin

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

349830100 349835000
ACRO349830100EA 16.6 EUR InStock
ACRO349830100 ACRO349835000
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in Aromaten-freiem Testbenzin
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane
Appearance: Clear solution


Formel: C₁₂H₂₆O₄
Dichte: 0,805 g/cm³
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00048243
CAS-Nummer: 2167-23-9
UN: 3103
ADR: 5.2,
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤10 APHA
Impurity ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge