tert-Butylperoxy isopropyl carbonate 75% 75%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
349842500
ACRO349842500EA 85.2 EUR InStock
ACRO349842500
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate 75% 75%
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176.212 g/mol
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.905 g/cm³
Flash-Pt: 47 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00126878
CAS-Nummer: 2372-21-6
UN: 3103
ADR: 5.2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 74 to 76 %
Color scale ≤10 APHA
Hydrolyzable chloride ≤150 ppm Inorganic + organic
Impurity ≤1000 ppm Hydroperoxides (as TBHP)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge