Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butyl peroxyacetate 50% aromatic free mineral spirit

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

349862500
ACRO349862500EA 49.9 EUR InStock
ACRO349862500
tert-Butyl peroxyacetate 50% aromatic free mineral spirit
tert-Butyl peroxyacetate
Appearance: Clear solution


Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132.159 g/mol
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.82 g/cm³
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00048240
CAS-Nummer: 107-71-1
UN: 3103
ADR: 5.2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Hydrolyzable chloride ≤50 ppm Inorganic + organic
Impurity ≤1000 ppm Hydroperoxides (as TBHP)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..