Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Brom-2,3-diaminopyridin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

350330050 350330250
ACRO350330050EA 16.4 EUR InStock
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Brom-2,3-diaminopyridin 97%
5-Brom-2,3-diaminopyridin


Formel: C₅H₆BrN₃
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 160…165 °C
MDL Number: MFCD00460094
CAS-Nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge