Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Naphthalinmethanol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


351150010 351150050 351150250
ACRO351150010EA 36.4 EUR InStock
ACRO351150010 ACRO351150050 ACRO351150250
2-Naphthalinmethanol 98%
2-Naphthalinmethanol


Formel: C₁₁H₁₀O
MW: 158.2000 g/mol
Melting Pt: 79…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004124
CAS-Nummer: 1592-38-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge