Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
351440075
ACRO351440075EA 38.7 EUR InStock
ACRO351440075
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge