Methanol-[D4] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
351470075
ACRO351470075EA 92.6 EUR InStock
ACRO351470075
Methanol-[D4] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel: D₃COD
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.020 to 0.040 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge