4,4'-Dibrombenzil 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
351780100
ACRO351780100EA 60.2 EUR InStock
ACRO351780100
4,4'-Dibrombenzil 97%
4,4'-Dibrombenzil
Formel: C₁₄H₈Br₂O₂
MW: 368.02 g/mol
Melting Pt: 223…228 °C
MDL Number: MFCD00000104
CAS-Nummer: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge