2-Chlor-N,N-diethylacetamid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
351850050
ACRO351850050EA 18 EUR InStock
ACRO351850050
2-Chlor-N,N-diethylacetamid 98%
2-Chlor-N,N-diethylacetamid
Formel: C₆H₁₂ClNO
Siedepunkt: 121…122 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,089 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000928
CAS-Nummer: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge