Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Phenoxybenzoesäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

352720010 352720050 352720250
ACRO352720010EA 17.5 EUR InStock
ACRO352720010 ACRO352720050 ACRO352720250
4-Phenoxybenzoesäure 98%
4-Phenoxybenzoesäure


Formel: C₁₃H₁₀O₃
Melting Pt: 160…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002539
CAS-Nummer: 2215-77-2
EINECS: 218-682-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge