Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 74.4 EUR InStock
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate


Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284.18 g/mol
Siedepunkt: >340 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6.5 °C
Dichte: 1.3727 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03093295
CAS-Nummer: 174501-64-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge