Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-6-fluoranilin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

355820010 355820050
ACRO355820010EA 42.5 EUR InStock
ACRO355820010 ACRO355820050
2-Chlor-6-fluoranilin 99%
2-Chlor-6-fluoranilin


Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 31…32 °C
Dichte: 1.316 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040309
CAS-Nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge