Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pelargonsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 65.2 EUR InStock
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Pelargonsäure 97%
Pelargonsäure


Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 12.5 °C
Dichte: 0.9 g/cm³
Flash-Pt: 114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004433
CAS-Nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
Merck Index: 12,07198
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge