Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlor-1-butanol 85% balance THF and HCl

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

356310100 356311000 356315000
ACRO356310100EA 32.4 EUR InStock
ACRO356310100 ACRO356311000 ACRO356315000
4-Chlor-1-butanol 85% balance THF and HCl
4-Chlor-1-butanol


Formel: C₄H₉ClO
MW: 108.57 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C (3 mmHg)
Dichte: 1.089 g/cm³
Flash-Pt: 36 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002967
CAS-Nummer: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge