1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid Monohydrat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
356650100
ACRO356650100EA 171 EUR InStock
ACRO356650100
1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid Monohydrat 98%
1-Hexadecyl-3-methylimidazoliumchlorid Monohydrat
Formel: C₂₀H₃₉ClN₂·1H₂O
MDL Number: MFCD07773044
CAS-Nummer: 404001-62-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water 3 to 5 % (K.F.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..