Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Methylsulfonyl)benzylbromid tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

357580025 357580100
ACRO357580025EA 90.8 EUR InStock
ACRO357580025 ACRO357580100
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid tech.
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid


Formel: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.13
Melting Pt: 82…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00185849
CAS-Nummer: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥60 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge