2-Brom-3-methylpyridin 95%
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AC35766.1 AC35766.10 AC35766.50 357660050
MAYBAC35766.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC35766.1 MAYBAC35766.10 MAYBAC35766.50 ACRO357660050
2-Brom-3-methylpyridin 95%
2-Brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00239380
CAS-Nummer: 3430-17-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge