(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
359241000
ACRO359241000EA 111 EUR InStock
ACRO359241000
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid
CAS No.: 85107-53-5
Formel: C₉H₁₄BNO₂
MW: 179.0240 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318999
CAS-Nummer: 85107-53-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge