Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluorphenylboronsäure 98%

Lieferant: MAYBRIDGE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

AC35934.1 AC35934.10 359340010 359340050
MAYBAC35934.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC35934.1 MAYBAC35934.10 ACRO359340010 ACRO359340050
2-Fluorphenylboronsäure 98%
2-Fluorphenylboronsäure


Formel: C₆H₆BFO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674013
CAS-Nummer: 1993-03-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge