Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

359510010 359510050
ACRO359510010EA 61.2 EUR InStock
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98+%
4-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure


Formel: C₇H₉BO₄S
MW: 200.02 g/mol
Melting Pt: 275…277 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01630820
CAS-Nummer: 149104-88-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge