Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Methoxyphenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

359570050 AC35957.1 AC35957.10 359570010 359570100
ACRO359570050EA 135 EUR InStock
ACRO359570050 MAYBAC35957.1 MAYBAC35957.10 ACRO359570010 ACRO359570100
3-Methoxyphenylboronsäure 97%
3-Methoxyphenylboronsäure


Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Melting Pt: 149…154 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00161359
CAS-Nummer: 10365-98-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge