Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Pyridinboronsäure 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

359652500 359650010 359650050
ACRO359652500EA 25.5 EUR InStock
ACRO359652500 ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridinboronsäure 95%
3-Pyridineboronic acid


Formel: C₅H₆BNO₂
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674177
CAS-Nummer: 1692-25-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge