Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

360540010 360540050 360540250
ACRO360540010EA 25.3 EUR InStock
ACRO360540010 ACRO360540050 ACRO360540250
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid 95%
4-(Brommethyl)benzolsulfonylchlorid


Formel: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.55
Melting Pt: 69…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156129
CAS-Nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Titration Argentometric ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge