4-Amino-3-brompyridin 98%
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
AC36062.1 AC36062.10 360620010 360620050
MAYBAC36062.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC36062.1 MAYBAC36062.10 ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-brompyridin 98%
4-Amino-3-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02068297
CAS-Nummer: 13534-98-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge