Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

360800010 360800050
ACRO360800010EA 33.4 EUR InStock
ACRO360800010 ACRO360800050
3-Brom-2-chlor-6-methylpyridin 98+%
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine


Formel: C₆H₅BrClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095218
CAS-Nummer: 185017-72-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge