Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

360990010
ACRO360990010EA 77.5 EUR InStock
ACRO360990010
3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine


Formel: C₆H₇ClN₂
Melting Pt: 69…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427661
CAS-Nummer: 66909-38-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge