Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester 95%, 98% ee

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


362110010
ACRO362110010EA 262 EUR InStock
ACRO362110010
(S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester 95%, 98% ee
(S)-2-Isopropylsuccinic acid-1-methyl ester
Appearance: Clear yellow Viscous liquid


Formel: C₈H₁₄O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01091031
CAS-Nummer: 208113-95-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge