Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

362172500 362170010
ACRO362172500EA 68.7 EUR InStock
ACRO362172500 ACRO362170010
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
(S)-β-Phenylalaninol


Formel: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311768
CAS-Nummer: 82769-76-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge