Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
363511000
ACRO363511000EA 81.3 EUR InStock
ACRO363511000
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Appearance: Off-white to light green Powder
Formel: C₃₆H₆₆P₂Pd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01073796
CAS-Nummer: 33309-88-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge