Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

363610010 363612500
ACRO363610010EA 225 EUR InStock
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9


Formel: C₈H₁₂Cl₂Pt
Melting Pt: 285 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012413
CAS-Nummer: 12080-32-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge