1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
363940010
ACRO363940010EA 269 EUR InStock
ACRO363940010
1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
Appearance: Beige Crystalline powder
Formel: C₂₀H₁₅N₃
Melting Pt: 150 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00801868
CAS-Nummer: 166773-08-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge