Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

363955000 363950025
ACRO363955000EA 516 EUR InStock
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9


Formel: C₇H₈O₄Rh
MW: 259.04 g/mol
Melting Pt: 154…156 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009884
CAS-Nummer: 14874-82-9
UN: 3467
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge