Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aluminiumoxid, sauer Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A für die Chromatographie

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


365750010 365750025 365750100
ACRO365750010EA 109 EUR InStock
ACRO365750010 ACRO365750025 ACRO365750100
Aluminiumoxid, sauer Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A für die Chromatographie
Aluminiumoxid saures


Formel: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2030 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 4.0 to 5.0 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..