Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Fenchon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


366290250 366291000
ACRO366290250EA 38.6 EUR InStock
ACRO366290250 ACRO366291000
D(+)-Fenchon 97%
D(+)-Fenchon


Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 5…7 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070689
CAS-Nummer: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
Merck Index: 13,03995
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..