Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

366430010 366430050
ACRO366430010EA 45.3 EUR InStock
ACRO366430010 ACRO366430050
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester


Formel: C₁₃H₁₆BNO₂
Melting Pt: 94…99 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03093897
CAS-Nummer: 171364-82-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge