Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Aminoethyldihydrogenphosphat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

367420050 367420250 367421000
ACRO367420050EA 38.1 EUR InStock
ACRO367420050 ACRO367420250 ACRO367421000
2-Aminoethyldihydrogenphosphat 98%
2-Aminoethyldihydrogenphosphat


Formel: C₂H₈NO₄P
Melting Pt: 241…243 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008178
CAS-Nummer: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge