Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

367540010 367540050
ACRO367540010EA 72.5 EUR InStock
ACRO367540010 ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester


Formel: C₁₃H₁₉BO₄
Melting Pt: 101…106 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093723
CAS-Nummer: 269410-22-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge