Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

367570010 367570050
ACRO367570010EA 32.5 EUR InStock
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester 97%
3-Carboxyphenylboronsäurepinakolester


Formel: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248.083 g/mol
Melting Pt: 206…211 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411930
CAS-Nummer: 269409-73-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge