Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Boc-amino)piperidin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

367620050 367620250
ACRO367620050EA 133 EUR InStock
ACRO367620050 ACRO367620250
4-(Boc-amino)piperidin 98%
4-(Boc-amino)piperidin


Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Melting Pt: 162…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798171
CAS-Nummer: 73874-95-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge