Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stearylstearat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


368110050 368110010
ACRO368110050EA 743 EUR InStock
ACRO368110050 ACRO368110010
Stearylstearat 98%
Stearylstearat


Formel: C₃₆H₇₂O₂
Siedepunkt: ∼175 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 64 °C
Flash-Pt: ≥ 160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056225
CAS-Nummer: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge