Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Boc-4-hydroxypiperidin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 56.3 EUR InStock
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidin 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidin


Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Melting Pt: 60…65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075174
CAS-Nummer: 109384-19-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge