Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Isopropyl-2-methylphenol

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

368340250 368341000
ACRO368340250EA 28.2 EUR InStock
ACRO368340250 ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
  • Bioactive


Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 0.976
Flash-Pt: 106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002236
CAS-Nummer: 499-75-2
UN: 3145
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge