Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-3-(brommethyl)benzoat 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 71.4 EUR InStock
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(brommethyl)benzoat 95%
Methyl-3-(brommethyl)benzoat


Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 35…37 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051437
CAS-Nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge