Triethylsilylacetylen 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
368730050
ACRO368730050EA 79.8 EUR InStock
ACRO368730050
Triethylsilylacetylen 97%
Triethylsilylacetylen
Formel: C₈H₁₆Si
MW: 140.3 g/mol
Dichte: 0.783 g/cm³
Flash-Pt: 17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075373
CAS-Nummer: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge