Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethyl-2-phosphonobutyrat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

368780050 368780250
ACRO368780050EA 24.3 EUR InStock
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrat 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrat


Formel: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C (14 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041347
CAS-Nummer: 17145-91-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge