2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
369320010
ACRO369320010EA 91.7 EUR InStock
ACRO369320010
2-Methyl-2-propanyl-N-(diphenylmethylen)glycinat 98%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formel: C₁₉H₂₁NO₂
Melting Pt: 111…115 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134280
CAS-Nummer: 81477-94-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge