Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4-Dimethoxyphenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 27.8 EUR InStock
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure


Formel: C₈H₁₁BO₄
Melting Pt: 238…240 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074574
CAS-Nummer: 122775-35-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge